Merck
860347P
Avanti
14:0 PC-d63
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1,2-dimyrystoilo-d54-sn-glicero-3-fosfocholina-N,N,N-trimetylo-d9
Wybierz wielkość
10 MG
5510,00 zł
5510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
5510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H9NO8PD63
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
741.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
5510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860347P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) (lecytyny) ma dwa łańcuchy kwasów tłuszczowych przyłączone do grupy głowowej. Zasadniczo PC ma nasycony kwas tłuszczowy w pozycji sn-1 i nienasycony kwas tłuszczowy w pozycji sn-2. Ma czwartorzędową grupę amoniową i grupę fosforanową w grupie głowowej, istniejącą jako zwitterion w szerokim zakresie pH. Kwas tłuszczowy w PC to głównie kwas palmitynowy, stearynowy, oleinowy, linolenowy i arachidonowy.[1] Występuje obficie w błonach ssaków.[2] PC jest syntetyzowany głównie z difosforanu cytydyny-choliny (CDP-choliny).[1] Selektywne deuterowanie tego lipidu może być wykorzystane w badaniach strukturalnych przy użyciu technik takich jak magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), odbicie neutronów i rozpraszanie neutronów pod małym kątem.[3]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) jest niezbędna do transportu cholesterolu i homeostazy cholesterolu w błonie. Działa jako prekursor syntezy sfingomieliny.[4] PC odgrywa kluczową rolę w syntezie drugiego przekaźnika i cząsteczek sygnalizacyjnych, takich jak diacyloglicerol, kwas lizofosfatydowy, kwas fosfatydowy i kwas arachidonowy.[5]
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860347P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Membranes of Cells (2016)
Essentials of Medical Biochemistry (2011)
Biosynthetic preparation of selectively deuterated phosphatidylcholine in genetically modified Escherichia coli
Maric S, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 99(1), 241-254 (2015)
Phosphatidylcholine: greasing the cholesterol transport machinery
Lagace TA
Lipid insights, 8, LPI-S31746 (2015)
The Kennedy pathway?de novo synthesis of phosphatidylethanolamine and phosphatidylcholine
Gibellini F and Smith TK
IUBMB Life, 62(6), 414-428 (2010)