Kluczowe dokumenty
857134P
Avanti
18:1 Hemi BMP (S,R)
sn-(3-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′,2′-dioleoyl)-glycerol (ammonium salt), powder
Synonim(y):
110734
Wybierz wielkość
1400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1400,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (857134P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 857134P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C60H111O11P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-58(62)67-52-56(61)53-69-72(65,66)70-55-57(71-60(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-68-59(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h25-30,56-57,61H,4-24,31-55
Klucz InChI
NDPGKKOTJXOGBR-FZUAMYCASA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)