Merck
855376P
Avanti
11:0 Lyso PC
1-undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1-undekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(11:0/0:0)
Wybierz wielkość
25 MG
747,00 zł
747,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
747,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H40NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
747,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (855376P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 855376P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H40NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19(22)25-16-18(21)17-27-28(23,24)26-15-14-20(2,3)4/h18,21H,5-17H2,1-4H3/t18-/m1/s1
Klucz InChI
OZRAIUXQMKVTIQ-GOSISDBHSA-N
Zastosowanie
11:0 Lyso PC jest odpowiedni do stosowania jako standardowy składnik miceli do oczyszczania ludzkiego cytochromu P450 3A4 i 1A2.[1]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (855376P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Affinity purification of recombinant human cytochrome P450s 3A4 and 1A2 using mixed micelle systems
Ahn T, et al.
Protein Expression and Purification, 101, 37-41 (2014)
R E Stafford et al.
Biochemistry, 28(12), 5113-5120 (1989-06-13)
The critical micelle concentration (cmc) of several lysophospholipids and of a lysophospholipid analogue was determined from surface tension measurements using the maximum bubble pressure method and/or 31P NMR. The use of the maximum bubble pressure method has now been extended