Merck
850756C
Avanti
16:0-18:2 PE
1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
1-heksadekanoilo-2-(9Z,12Z-oktadekadienoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina; PE(16:0/18:2(9Z,12Z))
Wybierz wielkość
25 MG
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
2230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H74NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
715.98
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850756C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850756C
stężenie
10 mg/mL (850756C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H72NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h5,7,11,13,17-18,37H,3-4,6,8-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)
Klucz InChI
QONZHKTZKTUIMU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
16:0-18:2 PE został użyty do przygotowania wodoronadtlenku lipidów (LOOH) i wykorzystany w fotokatalizowanym przez RB, UV lub LOX-1 utlenianiu. [1] Był również stosowany jako składnik liposomów.[2]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850756C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Positional specificity of lysosomal phospholipase A2
Abe A, et al.
Journal of Lipid Research, 47(10), 2268-2279 (2006)
Preparation of pure lipid hydroperoxides
Ibusuki D, et al.
Journal of Lipid Research, 49(12), 2668-2677 (2008)
Elitza S Sevova et al.
The Journal of biological chemistry, 285(27), 20580-20587 (2010-05-12)
The Trypanosoma brucei genome has four highly similar genes encoding sphingolipid synthases (TbSLS1-4). TbSLSs are polytopic membrane proteins that are essential for viability of the pathogenic bloodstream stage of this human protozoan parasite and, consequently, can be considered as potential
Alwena H Morgan et al.
Nature protocols, 5(12), 1919-1931 (2010-12-04)
Phospholipid-esterified oxylipins include newly described families of bioactive lipids generated by lipoxygenases in immune cells. Until now, assays for their quantitation were not well developed or widely available. Here, we describe a mass spectrometric protocol that enables accurate measurement of