Kluczowe dokumenty
850532P
Avanti
8.7 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850532P, powder
Synonim(y):
1-(8Z-pentadecenoyl)-rac-glycerol
Wybierz wielkość
865,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
865,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
314.46 g/mol
opakowanie
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850532P-200mg))
pkg of 5 × 100 mg (with screw cap (850532P-500mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850532P-25mg))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850532P
metody
protein sequencing: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC/C=C\CCCCCCC(OCC(O)CO)=O
InChI
1S/C18H34O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(21)22-16-17(20)15-19/h7-8,17,19-20H,2-6,9-16H2,1H3/b8-7-
Klucz InChI
OYOBZNGORNIQRL-FPLPWBNLSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)