Merck
850482P
Avanti
16:0-18:0 (11-12BR) PC
1-palmitoyl-2-(11,12-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1-heksadekanoilo-2-(11,12-dibromooktadekanoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina
Wybierz wielkość
10 MG
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H82NO8PBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
919.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (850482P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850482P
typ lipidu
phospholipids
omega FAs
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82Br2NO8P/c1-6-8-10-12-13-14-15-16-17-18-21-24-28-32-41(46)50-36-38(37-52-54(48,49)51-35-34-45(3,4)5)53-42(47)33-29-25-22-19-20-23-27-31-40(44)39(43)30-26-11-9-7-2/h38-40H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?,40?/m1/s1
Klucz InChI
MPQPFPFIGLVSQR-YXGYHMDESA-N
Opis ogólny
16:0-18:0 (11-12BR) PC (1-palmitoilo-2-(11,12-dibromo) stearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) jest bromowanym lipidem PC[1], który ma łańcuchy palmitoilowe i stearoilowe.
Zastosowanie
16:0-18:0 (11-12BR) PC (1-palmitoilo-2-(11,12-dibromo) stearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) została użyta do przygotowania dużych pęcherzyków jednokomórkowych.[2] Może być stosowany
  • w przygotowaniu pęcherzyków fosfolipidowych do eksperymentów głębokości penetracji tryptofanu (Trp)[1]
  • do określenia efektu bromowania w różnych pozycjach wzdłuż łańcuchów kwasów tłuszczowych[3]
  • w dużych pęcherzykach jednokomórkowych (LUV) do wygaszania fluorescencji ludzkiego białka szoku cieplnego 70 (Hsp70) tryptofanu (Trp)[4]
Działania biochem./fizjol.
16:0-18:0 (11-12BR) PC (1-palmitoilo-2-(11,12-dibromo) stearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) może być stosowany do przygotowania dużych pęcherzyków jednokomórkowych.[2]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850482P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ajay K Mahalka et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(5), 1344-1361 (2014-02-01)
While a significant fraction of heat shock protein 70 (Hsp70) is membrane associated in lysosomes, mitochondria, and the outer surface of cancer cells, the mechanisms of interaction have remained elusive, with no conclusive demonstration of a protein receptor. Hsp70 contains
Henriette Aksnes et al.
The Journal of biological chemistry, 292(16), 6821-6837 (2017-02-16)
Nα-Acetyltransferase 60 (Naa60 or NatF) was recently identified as an unconventional N-terminal acetyltransferase (NAT) because it localizes to organelles, in particular the Golgi apparatus, and has a preference for acetylating N termini of the transmembrane proteins. This knowledge challenged the
Tim Rasmussen et al.
Journal of molecular biology, 431(17), 3339-3352 (2019-06-08)
All membrane proteins have dynamic and intimate relationships with the lipids of the bilayer that may determine their activity. Mechanosensitive channels sense tension through their interaction with the lipids of the membrane. We have proposed a mechanism for the bacterial
Candace M Pfefferkorn et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(11 Pt A), 2821-2828 (2015-08-25)
Apolipoproteins are essential human proteins for lipid metabolism. Together with phospholipids, they constitute lipoproteins, nm to μm sized particles responsible for transporting cholesterol and triglycerides throughout the body. To investigate specific protein-lipid interactions, we produced and characterized three single-Trp containing