Merck
850476P
Avanti
18:1-18:0 PC
1-oleoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1--(9Z-oktadecenylo)-2-oktadekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; OSPC; PC(18:1(9Z)/18:0)
Wybierz wielkość
25 MG
583,00 zł
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
583,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H86NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
788.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850476P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850476P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,42H,6-19,21,23-41H2,1-5H3/b22-20-/t42-/m1/s1
Klucz InChI
NMJCSTNQFYPVOR-VHONOUADSA-N
Opis ogólny
18:1-18:0 PC (1-oleoilo-2-stearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) jest asymetrycznym fosfolipidem.[1]
Zastosowanie
Można stosować 18:1-18:0 PC (1-oleoilo-2-stearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina):
  • jako wzorzec lipidowy w analizach ultra-wydajnej chromatografii cieczowej (UPLC)[2]
  • w błonach dwuwarstwowych do badania przejść fazowych dwuwarstwy[1]
  • w liposomach jako substrat do badania aktywności transacylazy różnych wariantów lizosomalnej fosfolipazy A2 (LPLA2)[3]
Działania biochem./fizjol.
Spożycie fosfatydylocholiny (PC) poprzez dietę może poprawić zdolność uczenia się i zapamiętywania u szczurów.[4]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850476P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kaori Tada et al.
Biochimica et biophysica acta, 1788(5), 1056-1063 (2009-02-24)
The bilayer phase transitions of six kinds of mixed-chain phosphatidylcholines (PCs) with an unsaturated acyl chain in the sn-1 or sn-2 position, 1-oleoyl-2-stearoyl- (OSPC), 1-stearoyl-2-oleoyl- (SOPC), 1-oleoyl-2-palmitoyl- (OPPC), 1-palmitoyl-2-oleoyl- (POPC), 1-oleoyl-2-myristoyl- (OMPC) and 1-myristoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (MOPC), were observed by means of
Katharina Wozny et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(4), 915-924 (2018-12-24)
Diacyl glycerophospholipids (GPs) belong to the most abundant lipid species in living organisms and consist of a glycerol backbone with fatty acyl groups in sn-1 and sn-2 and a polar head group in the sn-3 position. Regioisomeric mixed diacyl GPs
Vania Hinkovska-Galcheva et al.
Journal of lipid research, 59(7), 1205-1218 (2018-05-05)
Lysosomal phospholipase A2 (LPLA2) is characterized by broad substrate recognition, peak activity at acidic pH, and the transacylation of lipophilic alcohols, especially N-acetyl-sphingosine. Prior structural analysis of LPLA2 revealed the presence of an atypical acidic residue, Asp13, in the otherwise
Miao-Miao Zhou et al.
Lipids in health and disease, 15(1), 135-135 (2016-08-26)
Phosphatidylcholine (PC), the major source of dietary choline, has been demonstrated to improve the capability of learning and memory in rodent and the amelioration of long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) on anti-aging and anti-oxidation is widely known as well.
Simon Becher et al.
Analytical chemistry, 90(19), 11486-11494 (2018-09-11)
Phosphatidylcholines are the major phospholipid component of most eukaryotic cell membranes. Phosphatidylcholines have been shown to actively participate in regulatory and metabolic processes. Dysfunctional metabolic processes have been linked to human disease and can result in altered phosphatidylcholine structural features