Merck
850404P
Avanti
4ME 16:0 PG
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Synonim(y):
1,2-di-(3,7,11,15-tetrametyloheksadekanoilo)-sn-glicero-3-fosfo-(1′racglicerol) (sól sodowa); PG(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
Wybierz wielkość
25 MG
846,00 zł
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
846,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H90O10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
857.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850404P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850404P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O.[Na+]
InChI
1S/C46H91O10P.Na/c1-35(2)17-11-19-37(5)21-13-23-39(7)25-15-27-41(9)29-45(49)53-33-44(34-55-57(51,52)54-32-43(48)31-47)56-46(50)30-42(10)28-16-26-40(8)24-14-22-38(6)20-12-18-36(3)4;/h35-44,47-48H,11-34H2,1-10H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/t37?,38?,39?,40?,41?,42?,
Klucz InChI
GUJNHTGUHSBJQF-OGBLTUKTSA-M
Opis ogólny
4ME 16:0 PG (DPhPG/1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol)) jest anionowym fosfolipidem. Składa się z 16-węglowych łańcuchów węglowodorowych, które są rozgałęzione metylowo.[1] Jest to lipid difitanoilowy.
Zastosowanie
4ME 16:0 PG (DPhPG/1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sól sodowa)) sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sól sodowa)):
  • jako wzorzec fosfolipidów do ilościowego oznaczania fosfatydyloglicerolu w roślinach przy użyciu analizy spektrometrii masowej[2]
  • jako składnik gigantycznych pęcherzyków jednokomórkowych (GUV) do badań elektrofizjologicznych[3]
  • w przygotowywaniu pęcherzyków DPhPC (1,2-difitanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina/DPhPG)[4]
Działania biochem./fizjol.
DPhPG/1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) jest preferowany do eksperymentów elektrofizjologicznych.[5]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850404P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 6, 1849e-1849e null
Max Lein et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(11 Pt A), 2980-2984 (2015-09-08)
The mechanism(s) by which certain small peptides and peptide mimics carry large cargoes across membranes through exclusively non-covalent interactions has been difficult to resolve. Here, we use the droplet-interface bilayer as a platform to characterize distinct mechanistic differences between two
Hanieh Niroomand et al.
Scientific reports, 7(1), 2492-2492 (2017-06-01)
The role of natural thylakoid membrane housing of Photosystem I (PSI), the transmembrane photosynthetic protein, in its robust photoactivated charge separation with near unity quantum efficiency is not fundamentally understood. To this end, incorporation of suitable protein scaffolds for PSI
Giorgia Manzo et al.
Scientific reports, 9(1), 10934-10934 (2019-07-31)
Frogs such as Rana temporaria and Litoria aurea secrete numerous closely related antimicrobial peptides (AMPs) as an effective chemical dermal defence. Damage or penetration of the bacterial plasma membrane is considered essential for AMP activity and such properties are commonly
Sezgin Kara et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1859(10), 1828-1837 (2017-06-08)
The branched chains in diphytanoyl lipids provide membranes with unique properties, such as high chemical/physical stability, low water permeability, and no gel-to-fluid phase transition at ambient temperature. Synthetic diphytanoyl phospholipids are often used as model membranes for electrophysiological experiments. To