Merck
850306C
Avanti
07:0 PC (DHPC)
1,2-diheptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
DHPC; PC(7:0/7:0)
Wybierz wielkość
200 MG
978,00 zł
500 MG
1810,00 zł
978,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 MG
978,00 zł
500 MG
1810,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H44NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
978,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 20 mL (850306C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (850306C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850306C
stężenie
25 mg/mL (850306C-200mg)
25 mg/mL (850306C-500mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C22H44NO8P/c1-6-8-10-12-14-21(24)28-18-20(31-22(25)15-13-11-9-7-2)19-30-32(26,27)29-17-16-23(3,4)5/h20H,6-19H2,1-5H3/t20-/m1/s1
Klucz InChI
RBFSPQDASPEAID-HXUWFJFHSA-N
Opis ogólny
07:0 PC (DHPC)/1,2-diheptanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina to fosfolipid[1], który działa jak detergent.[2] Fosfatydylocholina (PC) jest silnym lipidem tworzącym dwuwarstwę. Jest to najczęściej występujący fosfolipid w błonach ssaków.[3] Jest również ważnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy.[4]
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą. Zachowanie aktywności solubilizowanych białek błonowychKonserwacja białek DHPC zachowuje natywną konformację, a tym samym aktywność solubilizowanych białek. Trójwymiarowa struktura i aktywność białek są zachowane nie tylko przy stężeniach 10-15 mM DHPC, przy których zwykle występuje maksymalna solubilizacja, ale także w szerokim zakresie stężeń DHPC (do 40 mM). Nie tylko trójwymiarowa struktura, a tym samym aktywność większości białek jest zachowana w nadmiarze DHPC, ale białka wydają się być również stabilne w DHPC. Taki wynik sugeruje, że bezpośrednia interakcja DHPC z integralnymi białkami błonowymi jest słaba. Jeśli interakcja DHPC z białkami błonowymi jest rzeczywiście słaba, wynika z tego, że wewnętrzne lipidy błonowe pozostaną związane z białkami błonowymi. Mechanizm solubilizacji Uważa się, że DHPC wywiera efekt podobny do klina na sąsiednie lipidy, głównie ze względu na jego nieporęczną grupę polarną i krótkie łańcuchy węglowodorowe. Powoduje to destabilizację błony przy stosunkowo niskich stężeniach DHPC. Wszystkie badane membrany są solubilizowane przy identycznym stosunku DHPC / lipid. To odkrycie jest traktowane jako dowód, że DHPC oddziałuje głównie z dwuwarstwą lipidową, a nie z białkami błonowymi. Zasadą leżącą u podstaw zachowania natywnej struktury białka jest niezdolność DHPC do wypierania wewnętrznych lipidów błonowych z integralnych białek błonowych.Zalety DHPC: DHPC zachowuje aktywność rozpuszczonych białek błonowych. DHPC nie ulega łatwo utlenieniu i jest stabilny w szerokim zakresie pH (4-10). DHPC tworzy micele, a nie dwuwarstwy po zdyspergowaniu w wodzie. (CMC = 1,4 mM). DHPC wykazuje szeroki rozkład wielkości w zależności od stężenia NaCl w zawiesinie. DHPC nie zakłóca pomiarów spektrofotometrycznych. DHPC jest ultra czystym związkiem.
Zastosowanie
07:0 PC (DHPC) nadaje się do stosowania:
  • w przygotowaniu pęcherzyków[5]
  • do testowania stabilności oczyszczonego cytochromu b558[2]
  • w tworzeniu biceli lipidowych[6]
  • jako dodatek dodawany do supernatantu[7]
Opakowanie
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (850306C-500mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850306C-200 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Entropic and Enthalpic Contributions to Annexin V-Membrane Binding A COMPREHENSIVE QUANTITATIVE MODEL
Jeppesen B, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(10), 6126-6135 (2008)
The Membranes of Cells (2016)
N Singh et al.
Molecular and cellular biology, 14(1), 21-31 (1994-01-01)
A single metabolic path leading to synthesis of ether lipids is known in animal cells, the major products of which are plasmalogens. To learn whether this peroxisomal path is also responsible for the synthesis of base-resistant lipid components of glycosylphosphoinositol
Structural Model of Ghrelin Bound to its G Protein-Coupled Receptor
Bender BJ, et al.
Structure, 27(3), 537-544 (2019)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Produkty
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn