Merck
841118P
Avanti
Egg Trans PE
L-α-phosphatidylethanolamine, transphosphatidylated (Egg, Chicken), powder
Synonim(y):
L-a-fosfatydyloetanoloamina transfosfatydylowana (przygotowana z PC jaja)
Wybierz wielkość
25 MG
652,00 zł
652,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
652,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
652,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (841118P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 841118P
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-/t37-/m1/s1
Klucz InChI
FHQVHHIBKUMWTI-OTMQOFQLSA-N
Opis ogólny
Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest fosfolipidem występującym we wszystkich żywych organizmach.[1] Grupa główna fosfatydyloetanoloaminy (PE) jest zwitterionem, z ujemnie naładowaną grupą fosforanową i dodatnio naładowaną wolną grupą aminową.[2] Żółtko jaja zawiera wysoki poziom nienasyconego PE, który stanowi 83,10%.[3]
Zastosowanie
Egg Trans PE nadaje się do stosowania
  • w przygotowaniu zwitterionowego liposomu do testu wiązania[4]
  • jako składnik zoptymalizowanych preparatów nanoemulsji teranostycznych (NE)[5]
  • w przygotowywaniu dużych pęcherzyków jednokomórkowych (LUV) do wykrywania wycieku karboksyfluoresceiny wewnątrz liposomów spowodowanego przez antrachinony[6]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanoloamina (PE) wraz z innymi fosfolipidami tworzy szkielet błon biologicznych. Wiadomo, że PE reguluje autofagię. Błony autofagiczne zawierają PE o wysokim stopniu nienasycenia.[1] PE z żółtka jaja ma wysoką aktywność zmiatania rodników ze względu na potencjał przeciwutleniający.[3]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (841118P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The
The Membranes of Cells, 22(3) (2016)
Membrane permeabilization by trypanosome lytic factor, a cytolytic human high density lipoprotein
Harrington JM, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 284(20), 13505-13512 (2009)
Niravkumar R Patel et al.
Cancer biology & therapy, 19(7), 554-564 (2018-05-09)
Ovarian cancer ranks fifth in cancer related deaths for women in USA. The high mortality rate associated with ovarian cancer is due to diagnosis at later stages of disease and the high recurrence rate of 60-80%. Recurrent ovarian cancers are
In Vitro and In Vivo evaluation of a novel folate-targeted theranostic nanoemulsion of docetaxel for imaging and improved anticancer activity against ovarian cancers
Patel NR, et al.
Cancer Biochemistry Biophysics, 19(7), 554-564 (2018)
Egg Yolk Phosphatidylethanolamine: Extraction Optimization, Antioxidative Activity, and Molecular Structure Profiling
Sun N, et al.
Journal of Food Science, 84(5), 1002-1011 (2019)