Merck
840863C
Avanti
18:0-20:4 PA
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-oktadekanoilo-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenoilo)-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa); SAPA; PA(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110618
Wybierz wielkość
25 MG
3110,00 zł
100 MG
7530,00 zł
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
3110,00 zł
100 MG
7530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H72O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
746.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840863C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840863C-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840863C
stężenie
10 mg/mL (840863C-25mg)
25 mg/mL (840863C-100mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C41H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(43)49-39(38-48-50(44,45)46)37-47-40(42)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H2,44,45,46);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t39-;/m1./s1
Klucz InChI
ZNLBWELULQXDSY-JNZHLZGHSA-M
Opis ogólny
18:0-20:4 PA lub 1-stearoilo-2-arachidonoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa) jest solą sodową kwasu fosfatydowego, z podstawieniem kwasu stearynowego i kwasu arachidonowego odpowiednio w pozycjach sn-1 i sn-2 w szkielecie glicerolu.
Zastosowanie
18:0-20:4 PA lub 1-stearoilo-2-arachidonoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa) został użyty w liposomach w celu określenia właściwości wiązania lipidów przez białko Praja-1.[1]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840863C-100 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840863C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiang Lu et al.
FEBS letters, 594(11), 1787-1796 (2020-03-07)
Serotonin transporter (SERT) is involved in serotonergic system regulation and in the pathophysiology/therapeutics of serotonin-/SERT-related diseases such as obsessive-compulsive disorder, depression, autism, and schizophrenia. We recently revealed that diacylglycerol (DG) kinase (DGK) δ induces ubiquitination/degradation of SERT in a DGK