Merck
840529C
Avanti
16:0-18:1 DG glucose
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-palmitoyl-2-oleoyl-3-(ß-D-glucosyl)-sn-glycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H80O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
757.09
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
pkg of 1 x 5mg; 1 mL (840529C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3