Merck
840506C
Avanti
18:0-22:6 PG
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)); 110655
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H78O10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
845.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840506C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840506C
stężenie
10 mg/mL (840506C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C46H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-38-46(50)56-44(42-55-57(51,52)54-40-43(48)39-47)41-53-45(49)37-35-33-31-29-27-25-23-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17,19,21-22,26,28,32,34,43-44,47-48H,3-4,6,8-10,12,14-16,18,20,23-25,27,29-31,33,35-42H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,19-17-,22-21-,28-26-,34-32-;/t43?,44-;/m1./s1
Klucz InChI
MZXILCJOOQSOIZ-DTRIVZRESA-M
Opis ogólny
18:0-22:6 PG lub 1-stearoilo-2-dokosaheksaenoilo-sn-glicerolo-3-fosfo-(1′-rac-glicerol) jest solą sodową glicerofosfolipidu, z podstawieniem kwasu stearynowego, kwasu dokozaheksaenowego i fosfo-rac-(1-glicerolu) odpowiednio w pozycjach sn-1, sn-2 i sn-3 w szkielecie glicerolu.
Zastosowanie
18:0-22:6 PG lub 1-stearoilo-2-dokosaheksaenoilo-sn-glicero-3-fosfo-(1′-rac-glicerol) (sól sodowa) został użyty jako standard w pęcherzykach dwuwarstwowych do systematycznej analizy różnych wzorów utlenionych fosfolipidów (Ox-PL) poprzez utlenianie pęcherzyków PL za pomocą roztworu Cu2+. Został on również użyty w liposomach, aby służyć jako kontrola kwaśnych fosfolipidów i określić właściwości wiązania lipidów białka Praja-1, a także jego działanie ligazy ubikwitynowo-białkowej E3.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840506C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ju Yong Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1288, 54-62 (2013-03-26)
Oxidized low density lipoproteins (Ox-LDLs) have an important role in the development of age-related vascular disease, such as atherosclerosis. Ox-LDLs are defined as oxidatively modified LDLs in the blood by enzymatic or non-enzymatic oxidation of phospholipids (PLs). For the characterization
Qiang Lu et al.
FEBS letters, 594(11), 1787-1796 (2020-03-07)
Serotonin transporter (SERT) is involved in serotonergic system regulation and in the pathophysiology/therapeutics of serotonin-/SERT-related diseases such as obsessive-compulsive disorder, depression, autism, and schizophrenia. We recently revealed that diacylglycerol (DG) kinase (DGK) δ induces ubiquitination/degradation of SERT in a DGK