Merck
840505C
Avanti
18:0-20:4 PG
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-oktadekanoilo-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenylo)-sn-glicero-3-fosfo-(1′racglicerol) (sól sodowa); SAPG; PG(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110653
Wybierz wielkość
25 MG
3110,00 zł
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
3110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H78O10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
821.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840505C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840505C
stężenie
10 mg/mL (840505C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C44H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-44(48)54-42(40-53-55(49,50)52-38-41(46)37-45)39-51-43(47)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,41-42,45-46H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40H2,1-2H3,(H,49,50);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t41?,42-;/m1./s1
Klucz InChI
XLHSHRIGGNFBGF-PYXSUFCTSA-M
Opis ogólny
18:0-20:4 PG lub 1-stearoilo-2-arachidonoilo-sn-glicero-3-fosfo-(1′-rac-glicerol) jest solą sodową glicerofosfolipidu, z podstawieniem kwasu stearynowego, kwasu arachidonowego i fosfo-rac-(1-glicerolu) odpowiednio w pozycjach sn-1, sn-2 i sn-3 w szkielecie glicerolu.
Zastosowanie
18:0-20:4 PG lub 1-stearoilo-2-arachidonoilo-sn-glicerolo-3-fosfo-(1′-rac-glicerol) (sól sodowa) został użyty jako standard w metodzie chromatografii cieczowej tandemowej spektrometrii mas (LC?MS/MS) do kwantyfikacji lipidów.[1]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840505C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Max Scherer et al.
Analytical chemistry, 82(21), 8794-8799 (2010-10-16)
Cardiolipin (CL) and bis(monoacylglycero)phosphate (BMP) are unique lipid structures with important biological roles for mitochondrial integrity and endolysosomal degradation, respectively. They are synthesized from common precursors, phosphatidylglycerol (PG) and phosphatidic acid (PA). Here we present a rapid method for the