Merck
840074C
Avanti
Soy PA
Avanti Research - A Croda Brand 840074C
Synonim(y):
Kwas L-α-fosfatydowy (soja) (sól sodowa)
Wybierz wielkość
25 MG
2380,00 zł
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
2380,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840074C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840074C
stężenie
10 mg/mL (840074C-25mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas fosfatydowy (PA) jest diacyloglicerofosfolipidem, z dwoma kwasami tłuszczowymi i grupą fosforanową, które są kowalencyjnie przyłączone do cząsteczki glicerolu poprzez wiązania estrowe.[1] PA jest bogaty w lecytynę sojową.[2] PA jest wytwarzany endogennie przez hydrolityczne działanie enzymu fosfolipazy D.[2][3] Jest on również wytwarzany przez fosforylację diacyloglicerolu (DAG) przez kinazy diacyloglicerolowe (DGK).[3]
Zastosowanie
Soja PA jest odpowiednia do stosowania w walidacji sondy PA.[3]
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) jest obecny w biomembranach. Jest prekursorem innych fosfolipidów i działa jako cząsteczka sygnalizacyjna.[2] PA jest zaangażowany w aktywność oksydazy NAPDH (NOX).[3]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840074C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The mitotic and metabolic effects of phosphatidic acid in the primary muscle cells of turbot (Scophthalmus maximus)
Wang T, et al.
Frontiers in Endocrinology, 9 (2018)
Diacylglycerol kinases terminate diacylglycerol signaling during the respiratory burst leading to heterogeneous phagosomal NADPH oxidase activation
Schlam D, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 288(32), 23090-23104 (2013)
Daniel Schlam et al.
The Journal of biological chemistry, 288(32), 23090-23104 (2013-07-03)
It is commonly assumed that all phagosomes have identical molecular composition. This assumption has remained largely unchallenged due to a paucity of methods to distinguish individual phagosomes. We devised an assay that extends the utility of nitro blue tetrazolium for
Phosphatidic acid enhances mTOR signaling and resistance exercise induced hypertrophy
Joy JM, et al.
Nutrition, 11(1), 29-29 (2014)
Michal Bohdanowicz et al.
Molecular biology of the cell, 24(11), 1700-1712 (2013-04-12)
Macrophages and dendritic cells continuously survey their environment in search of foreign particles and soluble antigens. Such surveillance involves the ongoing extension of actin-rich protrusions and the consequent formation of phagosomes and macropinosomes. The signals inducing this constitutive cytoskeletal remodeling