700267P
Avanti
Glycodeoxycholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
N-(karboksymetylo)-amid kwasu 5β-cholanowego-3α,12α-diolu
Wybierz wielkość
754,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
754,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 10 mg ((700267P-10MG))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1
Klucz InChI
WVULKSPCQVQLCU-BUXLTGKBSA-N
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)