Kluczowe dokumenty
810891C
Avanti
DSPE PEG(2000)-N-Cyanine 5
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[amino(glikol polietylenowy)-2000]-N-(cyjanina 5)
Wybierz wielkość
1 MG
2280,00 zł
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2280,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C164H299N4O55P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3238.10
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (TLC)
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (
810891C-1MG)
pkg of 5 × 1 mg (
810891C-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL (810891C-1MG)
1 mg/mL (810891C-5MG)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
DSPE PEG(2000)-N-Cy5 jest odpowiedni do stosowania w celu zapewnienia prawidłowego wprowadzenia kwasu foliowego do błony czerwonych krwinek (RBC) za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej.[1]
Działania biochem./fizjol.
DSPE PEG(2000)-N-Cy5 jest stosowany do przygotowania pęcherzyków czerwonych krwinek (FRV) modyfikowanych kwasem foliowym i Cy5.[2] DSPE PEG(2000)-N-Cy5 jest używany do zademonstrowania modyfikacji błony RBC kwasem foliowym. Po zmieszaniu DSPE PEG(2000)-N-Cy5 z RBC, nie świecąca błona wykazuje jasną fluorescencję Cy5, umożliwiając wizualizację za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego.[1]
Opakowanie
5 ml ampułka z przezroczystego szkła (810891C-1MG)
5 ml ampułka z przezroczystego szkła (810891C-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Engineered red blood cells for capturing circulating tumor cells with high performance
Zhu DM, et al.
Nanoscale, 10(13), 6014-6023 (2018)
Erythrocyte derived vesicles for circulating tumor cells capturing and specific tumor imaging
Liu A, et al.
Nanoscale, 11, 12388-12396 (2019)
Ming Chen et al.
Nanoscale, 11(25), 12388-12396 (2019-06-20)
The precise diagnosis of cancer remains a great challenge; therefore, it is our research interest to develop safe, tumor-specific reagents. In this study, we designed nanovesicles derived from erythrocyte membranes; the nanovesicles are capable of recognizing tumor cells for both