Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22N2O2 · xC7H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.29 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: spacer
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C.N(CCCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H22N2O2.C7H8O3S/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-8,11H2,1-3H3,(H,12,13);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
HIKFZTSCNAAZQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Diaminopentan monoprotekcjonowany kwasową grupą ochronną Boc.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0073
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?