810301P
Avanti
TopFluor™ sphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
(E)-(2S,3R)-2-amino-13-( difluorek dipirrometenoboronu)-tridec-4-en-1,3-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H40BF2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.42
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Polecane produkty
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 250 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810301P-250UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)