Kluczowe dokumenty
810213P
Avanti
C12-NBD Sphinganine
Avanti Research - A Croda Brand 810213P, powder
Synonim(y):
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo]-finganina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H63N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
661.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 50 μg (810213P-50ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810213P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
C12-Sfinganina jest aktywną pochodną sfinganiny (dihydrofingozyny), przy czym C12 oznacza liczbę atomów węgla w reszcie acylowej.[1] Sfinganina C12-NBD jest fluorescencyjnym sfingolipidem znakowanym kwasami tłuszczowymi omega.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810213P-50ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karin Thevissen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(13), 3728-3730 (2008-06-06)
The minimal fungicidal concentration (MFC) of dihydrosphingosine (DHS), phytosphingosine (PHS), and five short-chain DHS derivatives was determined for Candida albicans and Candida glabrata. In this respect, a C15- and a C17-homologue of DHS showed a 2- to 10-fold decreased MFC