Kluczowe dokumenty
810186P
Avanti
TopFluor PI(3,5)P2
Avanti Research - A Croda Brand 810186P, powder
Synonim(y):
1-oleoyl-2-{6-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}hexanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol-3,5-bisphosphate (ammonium salt)
Wybierz wielkość
810186P-250UG
3830,00 zł
810186P-500UG
6140,00 zł
3830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
810186P-250UG
3830,00 zł
810186P-500UG
6140,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H92BF2N6O20P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1239.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
3830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810186P-50ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810186P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
PI(3,5)P2 (1-oleoyl-2-{6-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}hexanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol-3,5-bisphosphate) is an endosomal lipid. It is produced by Fab1 phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase from phosphatidylinositol 3-phosphate. This synthesis occurs in the lysosomal membranes.[1]
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylinositol phosphate lipids are associated with serval cell signalling pathways. It participates in the transport of peripheral membrane proteins along the plasma membrane.[2] PI(3,5)P2 is essential for endosome maturation.[3]
Opakowanie
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (810186P-50ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The phosphatidylinositol 3, 5-bisphosphate (PI (3, 5) P2)-dependent Tup1 conversion (PIPTC) regulates metabolic reprogramming from glycolysis to gluconeogenesis
Han BK and Emr SD
The Journal of Biological Chemistry, 288(28), 20633-20645 (2013)
Interactions and Translational Dynamics of Phosphatidylinositol Bisphosphate (PIP2) Lipids in Asymmetric Lipid Bilayers.
Shi X, et al.
Testing, 32(41), 1732-1741 (2016)
The phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase inhibitor apilimod blocks filoviral entry and infection
Nelson EA, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 11(4), e0005540-e0005540 (2017)
Xiaojun Shi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 32(7), 1732-1741 (2016-02-02)
Phosphatidylinositol phosphate (PIP) lipids are critical to many cell signaling pathways, in part by acting as molecular beacons that recruit peripheral membrane proteins to specific locations within the plasma membrane. Understanding the biophysics of PIP-protein interactions is critical to developing
Bong-Kwan Han et al.
The Journal of biological chemistry, 288(28), 20633-20645 (2013-06-05)
Glucose/carbon metabolism is a fundamental cellular process in living cells. In response to varying environments, eukaryotic cells reprogram their glucose/carbon metabolism between aerobic or anaerobic glycolysis, oxidative phosphorylation, and/or gluconeogenesis. The distinct type of glucose/carbon metabolism that a cell carries