800819C
Avanti
18:0-22:6 DG
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycerol, chloroform
Synonim(y):
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol; DG(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 5 mL (800819C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 800819C
stężenie
2 mg/mL (800819C-10mg)
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Zastosowanie
- in the preparation of Golgi-like liposomes
- to study its effect on conventional protein kinase C (cPKC) and novel protein kinase C (nPKC) isozymes in vitro
- as a substrate for the measurement of diacylglycerol kinase η1 (DGKη1) activity in vitro
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3