Kluczowe dokumenty
791282P
Avanti
α-mycolic acid, keto cis
powder, Avanti Research - A Croda Brand 791282P
Synonim(y):
Kwas α-mykolowy, keto cis
Wybierz wielkość
1 MG
2100,00 zł
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2100,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C86H168O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1266.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (791282P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 791282P
typ lipidu
bacterial lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas mykolowy składa się z 70-90 atomów węgla, z nasyconym łańcuchem α składającym się z 24 atomów węgla i łańcuchami meromikolanowymi składającymi się z 40-60 atomów węgla. Charakter lub struktura kwasu mykolowego ułatwia określenie płynności i przepuszczalności ściany komórkowej prątków.[1]
Kwas mykolowy to długi kwas tłuszczowy występujący w ścianach komórkowych taksonu mycolata, grupy bakterii, do której należy Mycobacterium Tuberculosis, czynnik wywołujący gruźlicę.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (791282P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mycolic acid structure determines the fluidity of the mycobacterial cell wall
Liu J, et al.
Test, 271(47), 29545-29551 (1996)