790528P
Avanti
18:1 DGS-NTA
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (ammonium salt), powder
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-oktadecenylo)-sn-glicero-3-[(kwas N-(5-amino-1-karboksypentylo)iminodioctowy)bursztynylo] (sól amonowa); DOGS NTA
Wybierz wielkość
672,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
672,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (790528P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 790528P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- do wytwarzania monowarstwy amfifilowej [1]
- w preparacie NTA-liposomowym do badań wiązania prokoagulantu i do badania jego wpływu na autoaktywację czynnika FXII[2]
- jako składnik liposomów do przygotowania dwuwarstwy lipidowej do badań rezonansu plazmonów powierzchniowych[3]
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)