Kluczowe dokumenty
790326C
Avanti
Fluorescent Transfection Reagent
Avanti Research - A Croda Brand 790326C
Synonim(y):
Fluorescent Transfection Reagent, Fluorescent Transfection Reagent, contains DOTAP:DOPE (1:1, w/w) + 0.1 wt.% NBD-DOPE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (790326C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 790326C
stężenie
10 mg/mL (790326C-10mg)
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
cationic lipids
transfection
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fluorescent Transfection Reagent has the cationic lipid 1,2-dioleoyloxypropyl)-N,N,N-trimethylammonium chloride (DOTAP) and the neutral lipid DOPE (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine in the ratio 1:1 w/w along with 0.1 wt% N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)dioleoyl (NBD) DOPE. NBD-DOPE is a fluorescence label. NBD is attached to headgroup of DOPE.
Zastosowanie
Fluorescent Transfection Reagent has been used to visualize the localization of liposome oligodeoxynucleotides (ODN) complex in lung alveolar cells.
Działania biochem./fizjol.
Fluorescent Transfection Reagent is useful in understanding fibroplex membrane structure and interaction of fibroin particles with cationic lipids. N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)dioleoyl (NBD) is used in model membranes studies and is useful in visualizing membrane domains, at 460/535 nm (excitation/emission) wavelengths. The DOTAP:DOPE with 0.1% NBD-DOPE liposome (LipNBD) reconstituted with transferrin called the transferrin liposome-nitrobenzoxadiazole (Tf-LipNBD) is useful as a probe. It provides improved image contrast in in vitro magnetic resonance imaging (MRI) of tumor cells.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790326C-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Growth hormone-dependent changes in the rat lung proteome during alveorization
Beyea JA, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 321(1-2), 197-197 (2009)
Dual probe with fluorescent and magnetic properties for imaging solid tumor xenografts
Shan L, et al.
Molecular Imaging, 6(2), 7290-2007 (2007)
The influence of NBD fluorescent probe on model membranes containing POPC and DPPC
Weng CJ, et al.
Molecular Membrane Biology, 33(1-2), 23-28 (2016)
Efficiency data of intracellular recombinant protein delivery using cationic lipid coated silk fibroin particle
Kim WJ, et al.
Data in Brief, 13, 683-691 (2017)
Woo-Jin Kim et al.
Biomaterials, 122, 154-162 (2017-01-26)
Directly delivering therapeutic proteins into cells has promise as an intervention without side effects for protein deficiencies caused by genetic defects. However, as negatively charged macromolecules, proteins require carriers for achieving cellular uptake and maintaining their activity in the cytoplasm.