Kluczowe dokumenty
880147P
Avanti
N-TETAMINE-pSar45-Maleimide
Avanti Research™ - A Croda Brand
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C170H289N47O48
Masa cząsteczkowa:
3759.40
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (880147P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Dostarczanie leków
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)