Merck
700348P
Avanti
Glyco-β-muricholanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5ß-Cholanic acid-3α,6ß,7ß-triol N-(carboxymethyl)-amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H43NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.62
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700348P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3