Merck
700243P
Avanti
Tauro-α-muricholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5ß-cholanic acid-3α,6ß,7α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
Wybierz wielkość
1 MG
1050,00 zł
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H44NNaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
  • Identyfikacja kwasu tauro-β-muricholowego w moczu jako obiecującego biomarkera w hepatotoksyczności wywołanej przez Polygoni Multiflori Radix poprzez ukierunkowaną metabolomikę kwasów żółciowych...: Badania te identyfikują kwas tauro-β-muricholowy w moczu jako biomarker hepatotoksyczności indukowanej przez Polygoni Multiflori Radix, poprzez ukierunkowaną metabolomikę kwasów żółciowych (Zhao et al., 2017).
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700243P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)