Merck
700242P
Avanti
Taurodehydrocholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-(2-sulfoetylo)-amid kwasu 5ß-cholanowego-3,7,12-trionu, sól sodowa
Wybierz wielkość
1 MG
873,00 zł
873,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
873,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H38NNaO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
531.64
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
873,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O)=O.[Na+]
Klucz InChI
RKSAYDXINPFQGF-HAYMIVNUSA-M
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700242P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)