700192P
Avanti
ox-18:2 Cholesterol
powder
Synonim(y):
Utleniony linoleinian cholesterylu
Wybierz wielkość
957,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
957,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 500 μg (700192P-500UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)