Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1340,00 zł
usage
sufficient for 100 fluorometric tests
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
obesity; cardiovascular diseases; cancer
storage temp.
−20°C
General description
Application
oraz oceny wpływu leków na wychwyt cholesterolu
.
- Odkrywania leków
- Badania układu sercowo-naczyniowego
- Badania nad otyłością
- Badania nad rakiem
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Uproszczony proces: Doświadcz usprawnionej procedury, ponieważ obróbka komórek odbywa się bezpośrednio na 96-dołkowej płytce fluorescencyjnej, oszczędzając czas i wysiłek.
- Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Bezproblemowa integracja zestawu z wysokowydajnymi systemami obsługi w celu zwiększenia wydajności i dokładności.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 fluorometric tests | description sufficient for 100 fluorometric tests | description sufficient for 100 fluorometric tests | description - |
| usage sufficient for 100 fluorometric tests | usage sufficient for 100 fluorometric tests | usage sufficient for 100 fluorometric tests | usage sufficient for 100 tests |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| relevant disease(s) obesity; cardiovascular diseases; cancer | relevant disease(s) cancer | relevant disease(s) endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases; cancer | relevant disease(s) - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?