Merck
700177P
Avanti
Dihydro FF-MAS
powder
Synonim(y):
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol
Wybierz wielkość
1 MG
2940,00 zł
2940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2940,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H48O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg (700177P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS)) is a sterol.[1] It is a derivative of 24,25-dihydrolanosterol.[2]
Działania biochem./fizjol.
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS)) plays a role in triggering the initiation of meiosis in cultured oocytes of mice in vitro.[2] It is an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.[1]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700177P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Steroidal triterpenes of cholesterol synthesis
Avcimovivc J and Rozman D
Molecules (Basel), 18(4), 4002-4017 (2013)
Flux analysis of cholesterol biosynthesis in vivo reveals multiple tissue and cell-type specific pathways
Mitsche M A, et al.
eLife, 4, e07999-e07999 (2015)