Merck
700101P
Avanti
Dihydro FF-MAS-d6
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H42D6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.73
Kod UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.12
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg (700101P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1=CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Opis ogólny
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro FF-MAS-d6) is a deuterated derivative of dihydro FF-MAS. Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS) is a sterol.
Działania biochem./fizjol.
Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS) is an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700101P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flux analysis of cholesterol biosynthesis in vivo reveals multiple tissue and cell-type specific pathways
Mitsche M A, et al.
eLife, 4, e07999-e07999 (2015)