Kluczowe dokumenty
699857P
Avanti
FP-20, sodium salt
Synonim(y):
fosforan sodowy (2R,3S,4R,5R,6S)-5-dodekanamido-4,6-bis(dodekanoksy)-2-(hydroksymetylo)tetrahydro-2H-piran-3-ylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H79NNaO11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
828.04
Kod UNSPSC:
12352211
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (699857P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (699857P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
vaccine development
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(CO)C(OP(O)([O-])=O)C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
Zastosowanie
Rozwój szczepionek
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (699857P-5MG); Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (699857P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)