690013X
Avanti
Solvent Mixture 65:35:8
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Mieszanina nasyconych lipidów
Wybierz wielkość
854,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
854,00 zł
Polecane produkty
Formularz
chloroform:methanol:water
opakowanie
pkg of 4 × 1 mL each (690013X-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)