Kluczowe dokumenty
Z768022
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 500 mL without handles
Wybierz wielkość
1 EA
1130,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
aluminum
Właściwości
fits flask 500 mL without handles
Holds 1x 500 ml
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0025000639
Opis ogólny
Uchwyt kolby bez uchwytu do mieszadeł IKA, może pomieścić 1 kolbę okrągłodenną o pojemności 500 ml. Średnica zewnętrzna 142 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)