Z767948
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 4 x 20 mL flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
aluminum
Właściwości
Holds 4 x 20 mL flask
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0025000629
dł. × szerokość
79 mm × 79 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aluminiowy blok z płaskim dnem H 135.104 do użytku z różnymi mieszadłami magnetycznymi 1385. Do korzystania z bloku wymagana jest płyta wsporcza H 135.10 bez uchwytu lub płyta wsporcza H 135.11 z uchwytem.
Cechy i korzyści
- Mieści 4 kolby o pojemności 20 ml
- Średnica otworu: 28,5 mm
- Głębokość otworu: 23,5 mm
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)