Z767875
EUROSTAR 200 control P4 overhead stirrer
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
Elektroniczne mieszadła podwieszane, mieszadła laboratoryjne
Wybierz wielkość
28 180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
28 180,00 zł
Polecane produkty
opis
temp sensor PT-1000
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 4090000
zakres pomiaru temperatury
-10-350 °C
timing measuring range
1-6000 min
Parametry
0/4-530 rpm speed
szer. × wys. × śr.
91 mm × 379 mm × 231 mm
wałek śr. × dł.
16 mm × 220 mm
pojemność mieszadła
100 L
moc wyjściowa
76 W
Opis ogólny
- Wielojęzyczny wyświetlacz TFT
- Programowalne funkcje
- Zintegrowany pomiar temperatury
- Praca interwałowa
- Funkcja timera
- Regulowany obwód bezpieczeństwa
- Funkcja blokady
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Ochrona przed przeciążeniem
- Krótkotrwałe przeciążenie
- Smukła obudowa
- Cicha praca
- Wyświetlacz kodów błędów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)