Kluczowe dokumenty
Z761249
Stuart undergrad hotplate
ceramic top, AC/DC input 230 V AC
Synonim(y):
elektryczne płyty grzejne, płyty grzewcze
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.71
wejście AC/DC
230 V (AC)
Materiały
ceramic plate
producent / nazwa handlowa
Stuart UC150
Parametry
450 °C max. temp. (plate)
szer. × śr. × wys.
172 mm × 248 mm × 122 mm
rozmiar płytki
150 x 150 mm
moc wyjściowa
500 watts
Opis ogólny
Stylowe i ekonomiczne płyty grzewcze ogólnego przeznaczenia zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Kompaktowy kształt zajmuje mniej miejsca na stole i ułatwia przechowywanie. Płyta grzejna jest wyposażona w sterowanie mikroprocesorowe i innowacyjny system ustawiania rzeczywistej temperatury °C oparty na diodach LED, a nie tylko na arbitralnej skali od 1 do 10.
Urządzenie może być również używane w połączeniu z cyfrowym regulatorem temperatury SCT1, aby dokładnie kontrolować temperaturę próbki, a nie temperaturę płyty.
Lampka ostrzegawcza "Hot" będzie migać, gdy temperatura płyty przekroczy 50°C, nawet gdy płyta grzejna jest wyłączona i odłączona od sieci.
Model UC150 ma szklano-ceramiczny blat, który ma doskonałą odporność chemiczną. Powierzchnia jest łatwa w czyszczeniu i pozwala na uzyskanie wysokiej temperatury płyty w celu szybszego nagrzewania.
Model US150 ma solidną płytę górną ze stopu aluminium i krzemu, zapewniającą doskonałe przenoszenie ciepła. Płyta górna ma cienką powłokę ceramiczną dla dodatkowej odporności chemicznej. Element o mocy 700 W zapewnia szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni płyty.
Informacje prawne
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)