Kluczowe dokumenty
Z672386
IKA® C-MAG HS hotplate stirrers
C-MAG HS10, AC/DC input 230 V AC, UK plug, platform size 280 mm × 280 mm
Synonim(y):
laboratoryjne płyty grzejne, płyty grzewcze
Wybierz wielkość
1 EA
5520,00 zł
5520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.76
5520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
ceramic plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3581402
IKA C-MAG HS 10 IKAMAG
Parametry
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
rozmiar platformy
280 mm × 280 mm
pojemność mieszadła
15 L
masa
13.2 lb
moc wyjściowa
1500 watts (heater)
Opis ogólny
C-MAG HS 10 IKAMAG
Nowe mieszadło magnetyczne z grzaniem i ceramiczną płytą grzejną, która zapewnia doskonałą odporność chemiczną.
  • Mocny silnik do mieszania ilości do 15 l (H2O)
  • Stały obwód bezpieczeństwa 550°C
  • Wskaźnik Hot Top >> ostrzeżenie o gorącej powierzchni, aby zapobiec oparzeniom!
  • Dokładne ustawienie temperatury za pomocą wyświetlacza cyfrowego (LED)
  • Tuleja zgodna z DIN 12878 do podłączenia termometru kontaktowego, np. ETS-D5, umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury
  • Cyfrowy wyświetlacz kodów błędów
  • Podwyższony panel sterowania chroniący przed wyciekiem cieczy
Cechy i korzyści
  • Mocny silnik do mieszania objętości do 15 l (H2O)
  • Stały obwód bezpieczeństwa 550°C
  • Wskaźnik Hot Top >> ostrzeżenie o gorącej powierzchni, aby zapobiec poparzeniom!
  • Dokładne ustawienie temperatury za pomocą wyświetlacza cyfrowego (LED)
  • Tuleja zgodna z DIN 12878 do podłączenia termometru kontaktowego, np. ETS-D5, umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury
  • Cyfrowy wyświetlacz kodów błędów
  • Podwyższony panel sterowania chroniący przed wyciekiem cieczy
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)