Kluczowe dokumenty
Z743108
Julabo® flow through immersion cooler
FD 200, temp. range 10 °C (30 °C), AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Produkt Z743108 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
FD 200
Julabo 9655825
Parametry
10 °C temp. range (30 °C)
Opis ogólny
Chłodnice przepływowe JULABO są doskonałym uzupełnieniem cyrkulatorów z otwartą wanną, cyrkulatorów zanurzeniowych i cyrkulatorów montowanych na mostach, rozszerzając ich zakres temperatur poniżej temperatury otoczenia. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, niskim zapotrzebowaniem na energię i stanowią ekonomiczne rozwiązanie zapobiegające wykorzystaniu wody wodociągowej do chłodzenia. Urządzenia są przeznaczone do integracji z istniejącą pętlą chłodzenia (np. składającą się z otwartej wanny cyrkulacyjnej z pompą).
Twoje zalety
  • Do zastosowań w pobliżu temperatury otoczenia
  • Zintegrowana ochrona przed zamarzaniem
  • Zapobieganie wykorzystaniu cennej wody wodociągowej do chłodzenia
  • Kompaktowa konstrukcja, niewielkie rozmiary
  • Łatwość obsługi
  • Niskie zapotrzebowanie na energię
  • Oszczędność czasu - wygodna i prosta obsługa regulacji wartości zadanej
  • Precyzyjna regulacja temperatury - regulacja temperatury PID z ustawionymi parametrami sterowania, stabilność temperatury ±0,02...±0,2 °C
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)