Kluczowe dokumenty
Z742907
Kern FCB series bench scale
Kern FCB 3K0.1, weighing capacity 3000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Wybierz wielkość
1 EA
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1380,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
producent / nazwa handlowa
Kern FCB 3K0.1
zakres pomiaru nośności
3000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Opis ogólny
Waga stołowa z drugim wyświetlaczem z tyłu wagi.
Funkcja PRE-TARE do ręcznego odejmowania znanej masy pojemnika, przydatna do sprawdzania poziomu napełnienia
Wysoka mobilność: Opcja zasilania bateryjnego, kompaktowa konstrukcja i niewielka waga sprawiają, że waga ta jest idealna do użytku w wielu lokalizacjach (produkcja, magazyn, dział wysyłki, ...).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does this digital balance have RS232 port to connect with PC?
    1 answer
    1. Yes this product has an RS232 compatible port to connect to a PC. Please refer to the below-attached document for more technical details: https://documents.production.denios.io/BA_FCB_3K0.1_en.pdf