Kluczowe dokumenty
Z742802
Kern EMB series precision balances
Kern EMB 2200-0, weighing capacity 2200 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
Wybierz wielkość
1 EA
296,00 zł
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
296,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EMB 2200-0
zakres pomiaru nośności
2200 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Opis ogólny
Podstawowa waga laboratoryjna o ogromnej wydajności ważenia
  • Prosta i wygodna obsługa za pomocą 2 klawiszy, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku w szkołach i na uniwersytetach
  • Funkcja tarowania ułatwia recepturowanie
  • Wyjątkowo płaska konstrukcja
  • Bezpieczne i antypoślizgowe ustawienie dzięki gumowym nóżkom
  • Gotowa do użycia: Baterie w zestawie. Funkcja AUTO-OFF oszczędzająca baterie, możliwość wyłączenia
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)