Kluczowe dokumenty
Z742781
Kern EW-N series toploader balances
Kern EW 4200-2NM+YKA-03, weighing capacity 4200 g, resolution: ±0.02 g, linearity: 0.01 g
Synonim(y):
waga, waga laboratoryjna
Wybierz wielkość
1 EA
5680,00 zł
5680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
5680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
220 - 240 V AC, universal plug set
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EW 4200-2NM+YKA-03
zakres pomiaru nośności
4200 g, resolution: ±0.02 g, linearity: 0.01 g
platforma szer. × dł.
180 mm × 160 mm
Opis ogólny
  • Program regulacji CAL do szybkiego ustawiania dokładności wagi przy użyciu zewnętrznego obciążnika testowego
  • Stabilne zachowanie temperatury
  • Krótki czas stabilizacji
  • Konstrukcja odporna na wstrząsy
  • Wysoka odporność na obciążenia narożne
  • Wyświetlacz pojemności: Świeci się pasek pokazujący, jaka część zakresu ważenia jest jeszcze dostępna.
  • Precyzyjne liczenie: Automatyczna optymalizacja masy referencyjnej stopniowo poprawia uśrednioną wartość masy sztuki
  • Prowadzenie rejestru wartości masy zgodnie z GLP/ISO
  • Określanie procentowe
  • Sumowanie sztuk podczas liczenia
  • Osłona przeciwprzeciągowa w standardzie dla modeli z płytką ważącą Ø 118 mm, przestrzeń ważenia WxDxH 158×130×78 mm
  • Ochronna osłona robocza dołączona do dostawy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)