Kluczowe dokumenty
Z742760
ART® Non-Filtered Tip
ART 300, size 300 μL, reload tower, non-sterile
Synonim(y):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
sterylność
non-sterile
Właściwości
ART 300
reload tower
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3771-RT
metody
PCR: suitable
rozmiar
300 μL
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)