Kluczowe dokumenty
Z742572
Opcjonalny rotor do mikrowirówki 10112
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
Wybierz wielkość
1 EA
1230,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.78
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
to hold 2 x deep well plates (up to 35 mm tall)
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C2000-DWMP
Parametry
1500 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models PlateFuge Microcentrifuge
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opcjonalny rotor do mikropłytek PlateFuge
Ten opcjonalny rotor może przenosić płytki głębokodołkowe o wysokości do 35 mm. Rotor ten obraca się również z mniejszą prędkością wraz ze wzrostem rozmiaru probówki.
Informacje prawne
PlateFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)