Unfortunately, this item is not programmable and does not include a remote control. Currently, there is no Dry Bath product available with these features.
Z742512
Digital dry bath
to hold, four blocks, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
grzałka bloku, grzałka bloku biologii molekularnej, inkubator blokowy, inkubator z suchą łaźnią, sucha łaźnia laboratoryjna
Wybierz wielkość
5620,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5620,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
accuracy± 0.2 °C
incremental 0.1 °C
temperature uniformity± 0.2 °C
timer 1 ‑ 999 min
to hold four blocks
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH1004-E
Parametry
+5 °C temp. range (150 °C)
szer. × śr. × wys.
8.7 in. (22 cm) × 14 in. (35.5 cm) × 3.2 in. (8 cm)
wymiary bloku
3 in. (7.6 cm) × 3.75 in. (9.5 cm) × 2 in. (5 cm)
pojemność
, holds 4 blocks
Opis ogólny
na cyfrowym panelu dotykowym, a łaźnia Benchmark Dry Bath zapewni dokładną temperaturę z monitorowaniem w czasie rzeczywistym, które stale utrzymuje wybraną temperaturę w zakresie ±0,2°C. Dodatkowo, cyfrowy zegar jest wbudowany w wyświetlacz panelu dotykowego. Chociaż nie jest on przeznaczony do wyłączania grzałki, może być używany do ostrzegania użytkownika, że upłynął wybrany przedział czasu.
Wnęki wysokiej jakości bloków aluminiowych są precyzyjnie obrobione, aby dopasować się do stożkowego rozmiaru i kształtu probówek o rozmiarach 0,5, 1,5, 2,0, 15 i 50 ml, zapewniając
niezrównany transfer temperatury. Dostępne są różne bloki zapewniające kompatybilność z niemal wszystkimi popularnymi probówkami i płytkami laboratoryjnymi. Na życzenie dostępne są również bloki niestandardowe.
Wszystkie łaźnie suche Benchmark oferują wbudowaną funkcję ponownej kalibracji przez użytkownika, aby zagwarantować długoterminową dokładność temperatury. Każda łaźnia sucha zawiera łatwy w użyciu podnośnik bloków z izolowanym termicznie uchwytem do szybkiej i wygodnej wymiany bloków, nawet gdy są one jeszcze gorące.
Bloki sprzedawane oddzielnie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
자동화 설비 가운데에 위 재품을 기구물에 설치하려합니다 재품의 사이즈 및 제어할때 필요한 외부에서 히팅, 쉐이킹 씨그널을 줄수 있는지요? 그리고 지그를 우리에 맞게 설계해서 사용할 수 있는지요?