Kluczowe dokumenty
Z742502
MyBlock mini dry bath block
to hold, 6 x 5 mL conical bottom tubes
Wybierz wielkość
1 EA
759,00 zł
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
759,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
to hold 6 x 5 mL conical bottom tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH100-5MT
Opis ogólny
Pasuje do MyBlock mini dry bath/block heater.
Informacje prawne
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, in the description it is mentioned 6x5ml tubes, but in the picture there is a place only for 4 tubes. Does it holds only 4 tubes?
    1 answer
    1. This product will hold a quantity of 6 tubes that are 5mL. Please see the attached image below: