Z742354
2MAG Przedłużacz do napędu MIXdrive
L 3 m
Synonim(y):
kabel jednostki sterującej mieszadła
About This Item
Kod UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 46100
Parametry
-10-50 °C temp. limit (at 80% humidity)
Długość
3 m
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przedłużacz do użytku z napędem mieszającym MIXdrive o długości 3 m. Dopuszczalna temperatura pracy -10°C do +50°C (przy wilgotności 80%).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)