Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 195,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.04
UNSPSC Code:
41121514
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
(polymer)
feature
CE compliant
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
BrandTech 26606
General description
Universal AC adapter with country adapter for Accu-jet, compatible with 100-240 V / 50-60 Hz.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature CE compliant | feature with USB cable | feature - | feature - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging - | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename BrandTech 26606 | manufacturer/tradename BRAND 705250 | manufacturer/tradename BRAND 26658 | manufacturer/tradename BrandTech 26539 |
| material (polymer) | material - | material polypropylene | material PBT , PC |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?